Butylacetat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Essigsäurebutylester
A19412.0F
A19412.AP
A19412.0FEA
53.6
EUR
A19412.0F
A19412.AP
Butylacetat ≥99%
Butylacetat
Purity: 99+%
CAS No.: 123-86-4
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3945
Odour: Fruit-like
pH: 5
Melting Point: -78°
Boiling Point: 124-126°
Beilstein Reference: 1741921
Merck Reference: 14,1535
UN No.: 1123
MDL No.: MFCD00009445
Formel:
CH₃COO(CH₂)₃CH₃ Molecular Weight: 116,16 g/mol Siedepunkt: 124…126 °C Schmelzpunkt: –78 °C Dichte: 0,881 Flammpunkt: 25 °C (77 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009445 CAS-Nummer: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 UN: 1123 ADR: 3,III Merck Index: 14,1535 |