Butylacetat
Lieferant: KRAEMER MARTIN
Gefahr
Synonyme: Essigsäurebutylester
17-165.1000 17-165.5000
KRAE17-165.1000EA 21.4 EUR
KRAE17-165.1000 KRAE17-165.5000
Butylacetat
Butylacetat
Formel: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Molecular Weight: 116.16 g/mol
Siedepunkt: 126
Schmelzpunkt: –76 °C
Dichte: 0.875 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009445
CAS-Nummer: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM