Butylacetat, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Essigsäurebutylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01974.2500
1.01974.2500EA 82.4 EUR
1.01974.2500
Butylacetat, EMPLURA®, Supelco®
Butylacetat
Formel: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –76 °C
Dichte: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009445
CAS-Nummer: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM