Butylacetat ≥99,5% (durch GC), EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Essigsäurebutylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.09652.1000 1.09652.2500 1.09652.4000
1.09652.1000EA 65.9 EUR
1.09652.1000 1.09652.2500 1.09652.4000
Butylacetat ≥99,5% (durch GC), EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Butylacetat
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Formel: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –76 °C
Dichte: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009445
CAS-Nummer: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) ≥ 99.5 %
Identity (IR) conforms
Color ≤ 10 Hazen
Acidity ≤ 0.0017 meq/g
Readily carbonizable substances conforms
n-Butyl alcohol (GC) ≤ 0.2 %
n-Butyl formiate (GC) ≤ 0.1 %
n-Butyl propionate (GC) ≤ 0.1 %
Evaporation residue ≤ 0.001 %
Water ≤ 0.1 %
Al (Aluminium) ≤ 0.00005 %
B (Boron) ≤ 0.000002 %
Ba (Barium) ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium) ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium) ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt) ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium) ≤ 0.000002 %
Cu (Copper) ≤ 0.000002 %
Fe (Iron) ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese) ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel) ≤ 0.000002 %
Pb (Lead) ≤ 0.00001 %
Sn (Tin) ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc) ≤ 0.00001 %