Decylacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Essigsäuredecylester
A18814.0B
A18814.30
A18814.0BEA
92.8
EUR
A18814.0B
A18814.30
Decylacetat ≥98%
Decylacetat
Purity: 98%
CAS No.: 112-17-4
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)9CH3
Formula Weight: 200.32
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.4270
Boiling Point: 244°
Beilstein Reference: 1762123
MDL No.: MFCD00026538
Formel:
C₁₂H₂₄O₂ Molecular Weight: 200.32 g/mol Siedepunkt: 244 °C Dichte: 0.867 Flammpunkt: 125 °C (257 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00026538 CAS-Nummer: 112-17-4 EINECS: 203-942-2 |