Ethylacetat 99.5% analysis_for
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigester, Essigsäureethylester, EtOAc
232110010
232110025
232110050
232110250
232110010.EA
47.5
EUR
232110010.
232110025.
232110050.
232110250.
Ethylacetat 99.5% analysis_for
Ethylacetat
Formel:
CH₃COOC₂H₅ Molecular Weight: 88.11 g/mol Siedepunkt: 75…78 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –83.5 °C Dichte: 0.902 g/cm³ Flammpunkt: –4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009171 CAS-Nummer: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3 II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Acidity/alkalinity | ≤0.0005 meq/g corresp. 0.003% HOAc |
Substance darkened by H2SO4 | ≤10 APHA |
Aluminium (Al) | ≤0.5 ppm |
Barium (Ba) | ≤0.1 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.02 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.02 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |
E/E | ≤0.1 % |
Methanol | ≤0.1 % |
Methyl acetate | ≤0.1 % |