Ethylacetat Pest_Residual
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Essigester, Essigsäureethylester, EtOAc
326610010 326610025
ACRO326610010EA 57.3 EUR
ACRO326610010 ACRO326610025
Ethylacetat Pest_Residual
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Molecular Weight: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 77.1
Schmelzpunkt: –83.5 °C
Dichte: 0.902 g/cm³
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC (ECD) Passes test, (NPD) Passes test, (FID) Passes test
Residue after evaporation ≤2 ppm