Ethylacetat ≥99,6% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigester, Essigsäureethylester, EtOAc
Unter Stickstoff abgepackt
9282-03EA
315.24
EUR
9282-03
9282-02
Ethylacetat ≥99,6% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Ethylacetat
- UV cutoff 255 nm
Formel:
CH₃COOC₂H₅ Molecular Weight: 88,11 g/mol Siedepunkt: 77,1 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –83 °C Dichte: 0,902 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009171 CAS-Nummer: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-330 nm | ≤0.01 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 280 nm | ≤0.02 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 265 nm | ≤0.05 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm | ≤255 |
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission, For Information Only | For Information Only |
Maximum for Impurities, For Information Only | For Information Only |
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission |
|
Assay (by GC, corrected for water) | ≥99.6 % |
Residue after Evaporation | ≤2.0 ppm |
Titrable Acid (µeq/g) | ≤0.8 |
Water (by KF, volumetric) | ≤0.04 % |