Ethylacetat ≥99,7% (durch GC), CHROMASOLV™ für die LC-MS, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Essigester, Essigsäureethylester, EtOAc
34972-1L 34972-2.5L
34972-1LEA 63.08 EUR
34972-1L 34972-2.5L
Ethylacetat ≥99,7% (durch GC), CHROMASOLV™ für die LC-MS, Riedel-de Haën™
Ethylacetat
  • For LC-MS and LC-UV trace metals analysis
  • HPLC / UV-VIS quality control
  • Low gradient baseline drift
  • Low levels of trace metals
  • No non-volatile impurities
Formel: CH₃COOC₂H₅
Siedepunkt: 77 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0,901 g/cm³
Flammpunkt: 11,5 %(V)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.7 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0005 %
Calcium (Ca) Max. 0.00001 %
Potassium (K) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Sodium (Na) Max. 0.00001 %
Transmittance at 260 nm Min. 50 %
Transmittance from 300 nm Min. 98 %
Suitability for HPLC-MS complying
Vapor Density 3 (20 °C, vs air)
Autoignition Temperature 801 °F