Ethylacetat
Lieferant: KRAEMER MARTIN
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigester, Essigsäureethylester, EtOAc
17-150.1000
17-150.5000
KRAE17-150.1000EA
23
EUR
KRAE17-150.1000
KRAE17-150.5000
Ethylacetat
Ethylacetat
Formel:
CH₃COOC₂H₅ Molecular Weight: 88.11 g/mol Siedepunkt: 77.1 Schmelzpunkt: –83 °C Dichte: 0.902 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009171 CAS-Nummer: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3 II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...