Ethylacetat, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Essigester, Essigsäureethylester, EtOAc
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22277.2500 8.22277.5000
8.22277.2500EA 55.44 EUR
8.22277.2500 8.22277.5000
Ethylacetat, EMPLURA®, Supelco®
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Molecular Weight: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 77,1
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM