Ethylacetat ≥99,7%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigester, Essigsäureethylester, EtOAc
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83660.320EA
127
EUR
83660.320
83660.290
83660.400
Ethylacetat ≥99,7%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Ethylacetat
Formel:
CH₃COOC₂H₅ Siedepunkt: 77,1 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –83 °C Dichte: 0,902 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009171 CAS-Nummer: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) | Min. 99,7% |
Verdampfungsrückstand | Max. 0,0005 % |
Wasser | Max. 0,03 % |
Pestizid-Analyse (Lindan/ECD) | Max. 5 ng/l |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |