Ethylacetat, Wasser_0,005 99,8
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigester, Essigsäureethylester, EtOAc
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83681.230EA
88.7
EUR
83681.230
83681.290
83681.269
Ethylacetat, Wasser_0,005 99,8
Ethylacetat
250 and 500 ml bottles with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formel:
CH₃COOC₂H₅ Molecular Weight: 88.11 g/mol Siedepunkt: 77.1 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –83 °C Dichte: 0.902 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009171 CAS-Nummer: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3 II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) | Min. 99,8 % |
Sauer reagierende Substanzen | Max. 0,0005 meq/g |
Verdampfungsrückstand | Max. 0,0005 % |
Wasser | Max. 0,0050 % |