Methylacetat, extra trocken 99+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigsäuremethylester
371831000
371830010
371830025
371831000.EA
36.8
EUR
371831000.
371830010.
371830025.
Methylacetat, extra trocken 99+%, AcroSeal®
Methylacetat
Formel:
C₃H₆O₂ Molecular Weight: 74,08 g/mol Siedepunkt: 57,4 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0,93 g/cm³ Flammpunkt: –10 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008711 CAS-Nummer: 79-20-9 EINECS: 201-185-2 UN: 1231 ADR: 3,II Merck Index: 13,06038 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |