Methylacetat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigsäuremethylester
L14475.AP
L14475.AU
L14475.0F
L14475.APEA
26.8
EUR
L14475.AP
L14475.AU
L14475.0F
Methylacetat ≥99%
Methylacetat
Purity: 99%
CAS No.: 79-20-9
Molecular Formula: CH3COOCH3
Formula Weight: 74.08
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.3620
Odour: Pleasant
Melting Point: -98°
Boiling Point: 56-58°
Beilstein Reference: 1736662
Merck Reference: 14,6008
UN No.: 1231
MDL No.: MFCD00008711
Formel:
C₃H₆O₂ Molecular Weight: 74,08 g/mol Siedepunkt: 56…58 °C Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0,934 Flammpunkt: –10 °C (14 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008711 CAS-Nummer: 79-20-9 EINECS: 201-185-2 UN: 1231 ADR: 3,II Merck Index: 14,6008 |