Methylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigsäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.09711.1000
8.09711.2500
8.09711.1000EA
35.1
EUR
8.09711.1000
8.09711.2500
Methylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methylacetat
Formel:
C₃H₆O₂ Molecular Weight: 74.08 g/mol Siedepunkt: 56.9 Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0.938 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –13 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008711 CAS-Nummer: 79-20-9 EINECS: 201-185-2 UN: 1231 ADR: 3 II Merck Index: 13,06038 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 319 g/l (20 °C) |
Melting Point | -98 °C |
Molar Mass | 74.08 g/mol |
Boiling Point | 56 - 58 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 217 hPa (20 °C) |
Flash Point | -13 °C |
Refractive Index | 1.3614 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 3.1 - 16 %(V) |
Density | 0.93 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) neutral |
Ignition Point | 455 °C |
Saturation concentration | 665 g/m3 (20 °C) Air |
Evaporation number | 2.2 |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |