Octylacetat 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Essigsäureoctylester
310631000
310630050
310635000
ACRO310631000EA
42.3
EUR
ACRO310631000
ACRO310630050
ACRO310635000
Octylacetat 99+%
Octylacetat
Formel:
C₁₀H₂₀O₂ Molecular Weight: 172,27 g/mol Siedepunkt: 211 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: -38,5 °C Dichte: 0,868 g/cm³ Flammpunkt: 86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009562 CAS-Nummer: 112-14-1 EINECS: 203-939-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4175 to 1.4195 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |