Octylacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Essigsäureoctylester
L06405.18 L06405.30
L06405.18EA 26.7 EUR
L06405.18 L06405.30
Octylacetat ≥98%
Octylacetat
Purity: 98+% CAS No.: 112-14-1 Molecular Formula: C10H20O2 Formula Weight: 172.27 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.4190 Boiling Point: 210-211° Beilstein Reference: 1754554 MDL No.: MFCD00009562
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Molecular Weight: 172,27 g/mol
Siedepunkt: 210…211 °C
Schmelzpunkt: –38,5 °C
Dichte: 0,868
Flammpunkt: 86 °C (186 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009562
CAS-Nummer: 112-14-1
EINECS: 203-939-6