Amylacetat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Essigsäureamylester, Essigsäurepentylester, Pentylacetat
L10852.22 L10852.36
L10852.22EA 25.2 EUR
L10852.22 L10852.36
Amylacetat ≥99%
Amylacetat
Purity: 99% CAS No.: 628-63-7 Molecular Formula: CH3CO2(CH2)4CH3 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.4030 Odour: Fruit-like Melting Point: -100° Boiling Point: 142° Beilstein Reference: 1744753 UN No.: 1104 MDL No.: MFCD00009500
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 142 °C
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0,876
Flammpunkt: 24 °C (75 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009500
CAS-Nummer: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM