Propylacetat ≥99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Essigsäurepropylester

L15355.AP L15355.AU
L15355.APEA 25.8 EUR
L15355.AP L15355.AU
Propylacetat ≥99%
Propylacetat

Purity: 99% CAS No.: 109-60-4 Molecular Formula: C5H10O2 Formula Weight: 102.13 Flash Point: 14°(57°F) Refractive Index: 1.3840 Odour: Fruit-like Melting Point: -92° Boiling Point: 99-102° Beilstein Reference: 1740764 Merck Reference: 14,7841 UN No.: 1276 MDL No.: MFCD00009372

Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 99…102 °C
Schmelzpunkt: –92 °C
Dichte: 0,887
Flammpunkt: 14 °C (57 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009372
CAS-Nummer: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3,II
Merck Index: 14,7841

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR