Propylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigsäurepropylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03183.0100
8.03183.1000
8.03183.0100EA
26.3
EUR
8.03183.0100
8.03183.1000
Propylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Propylacetat
Formel:
C₅H₁₀O₂ Molecular Weight: 102,13 g/mol Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0,886 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 10 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009372 CAS-Nummer: 109-60-4 EINECS: 203-686-1 UN: 1276 ADR: 3,II Merck Index: 12,08026 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 21.2 g/l (20 °C) |
Melting Point | -95 °C |
Molar Mass | 102.13 g/mol |
Boiling Point | 101.5 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 33 hPa (20 °C) |
Flash Point | 14 °C |
Explosion Limit | 1.7 - 8 %(V) |
Density | 0.89 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 430 °C |