Buttersäure 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Butansäure
108110010 108110025 108111000 108110100
ACRO108110010EA 47.7 EUR
ACRO108110010 ACRO108110025 ACRO108111000 ACRO108110100
Buttersäure 99+%
Buttersäure
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 162…165 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 7…5 °C
Dichte: 0.96 g/cm³
Flammpunkt: 69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002814
CAS-Nummer: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01593
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3965 to 1.3995 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≤0.2 % Isobutyric acid
Color scale ≤15 APHA