Buttersäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Butansäure
L13189.AE L13189.AP L13189.0F
L13189.AEEA 23.9 EUR
L13189.AE L13189.AP L13189.0F
Buttersäure ≥99%
Buttersäure
Purity: 99+% CAS No.: 107-92-6 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Flash Point: 69°(156°F) Refractive Index: 1.3980 Odour: Rancid pH: 2.5 Melting Point: -8° Boiling Point: 162-164° Beilstein Reference: 906770 Merck Reference: 14,1593 UN No.: 2820 MDL No.: MFCD00002814
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 162…164 °C
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 0.964
Flammpunkt: 69 °C (156 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002814
CAS-Nummer: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01593