Caprinsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A14788.0B
A14788.0I
A14788.30
A14788.0BEA
92.2
EUR
A14788.0B
A14788.0I
A14788.30
Caprinsäure ≥99%
Caprinsäure
Purity: 99%
CAS No.: 334-48-5
Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2H
Formula Weight: 172.27
Flash Point: 147°(296°F)
Physical Form: Cryst solid
Density: 0.893
Appearance: White
pH: 4
Melting Point: 29-33°
Boiling Point: 268-270°
Beilstein Reference: 1754556
Merck Reference: 14,1758
MDL No.: MFCD00004441
Formel:
C₁₀H₂₀O₂ Siedepunkt: 268…270 °C Schmelzpunkt: 29…33 °C Dichte: 0,893 Flammpunkt: 147 °C (296 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004441 CAS-Nummer: 334-48-5 EINECS: 206-376-4 Merck Index: 14,1758 |