Behensäure 85%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Docosansäure
334810010 334812500
ACRO334810010EA 161 EUR
ACRO334810010 ACRO334812500
Behensäure 85%, technische Qualität
Behensäure
Formel: C₂₂H₄₄O₂
Molecular Weight: 340.59 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (60 mmHg)
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002807
CAS-Nummer: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Index: 13,01024
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %