Essigsäure (Eisessig) 100%, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ethansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00066.0250 1.00066.1000
1.00066.0250EA 229 EUR
1.00066.0250 1.00066.1000
Essigsäure (Eisessig) 100%, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Molecular Weight: 60,05 g/mol
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 38,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 17 °C
Molar Mass 60.05 g/mol
Boiling Point 116 - 118 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 15.4 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.37 (20 °C)
Explosion Limit 4 - 19.9 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 485 °C
Saturation concentration 38 g/m3 (20 °C) Air
Viscosity kinematic 1.17 mm2/s (20 °C)
Evaporation number 24
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material