Margarinsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Heptadecansäure
329740050
329740250
329740010
ACRO329740050EA
70.7
EUR
ACRO329740050
ACRO329740250
ACRO329740010
Margarinsäure 98%
Margarinsäure
Formel:
C₁₇H₃₄O₂ Molecular Weight: 270,46 g/mol Siedepunkt: 364 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 59…61 °C Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002751 CAS-Nummer: 506-12-7 EINECS: 208-027-1 Merck Index: 13,05775 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Glistening crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 59 to 63 °C |
GC | ≥97.5 % |