Margarinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Heptadecansäure
L05928.06 L05928.14
L05928.06EA 49.9 EUR
L05928.06 L05928.14
Margarinsäure ≥98%
Margarinsäure
Purity: 98% CAS No.: 506-12-7 Molecular Formula: C17H34O2 Formula Weight: 270.46 Melting Point: 59-63° Boiling Point: 227°/100mm Merck Reference: 14,5751 MDL No.: MFCD00002751
Formel: C₁₇H₃₄O₂
Molecular Weight: 270,46 g/mol
Siedepunkt: 227 °C (100 mmHg)
Schmelzpunkt: 59…63 °C
Dichte: 0,853
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002751
CAS-Nummer: 506-12-7
EINECS: 208-027-1
Merck Index: 14,5751