Heptansäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Önanthsäure
A17704.0F A17704.AP
A17704.0FEA 135 EUR
A17704.0F A17704.AP
Heptansäure ≥98%
Heptansäure
Purity: 98+% CAS No.: 111-14-8 Molecular Formula: C7H14O2 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 114°(237°F) Refractive Index: 1.4230 Melting Point: -8° Boiling Point: 222-223° Beilstein Reference: 1744723 Merck Reference: 14,4660 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004426
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 222…223 °C
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 0,917
Flammpunkt: 114 °C (237 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004426
CAS-Nummer: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4660