Heptansäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Önanthsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07582.0100 8.07582.0500 8.07582.9170
8.07582.0100EA 32.5 EUR
8.07582.0100 8.07582.0500 8.07582.9170
Heptansäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Heptansäure
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004426
CAS-Nummer: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04680
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2.8 g/l (25 °C)
Melting Point -7.5 °C
Molar Mass 130.19 g/mol
Boiling Point 223 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.23 hPa (50 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4221 (20 °C, 589 nm)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C
Viscosity Kinematic 5.00 mm2/s (20 °C)