Capronsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Hexansäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

21530-100ML 21530-500ML
SIAL21530-100MLEA 45.6 EUR
SIAL21530-100ML SIAL21530-500ML
Capronsäure, Sigma-Aldrich®
Capronsäure
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –4,8 °C
Dichte: 0,9276 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004421
CAS-Nummer: 142-62-1
EINECS: 205-550-7
UN: 2829
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01765

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR