Ameisensäure 97% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
423755000 423750025
ACRO423755000EA 33.4 EUR
ACRO423755000 ACRO423750025
Ameisensäure 97% ACS
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
Siedepunkt: 101 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 8 °C
Dichte: 1,22 g/cm³
Flammpunkt: 50 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3690 to 1.3710 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Titration with NaOH ≥96.0 %
Dilution test passes test
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfite (SO3) passes test
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Ammonium (NH4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.4 %