Ameisensäure ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Methansäure
20320.295EA 45 EUR
20320.295 20320.320 20320.364
Ameisensäure ≥98%, GPR RECTAPUR®
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
Molecular Weight: 46,03 g/mol
Siedepunkt: 100…101 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 8,2…8,4 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Brechungsindex (20°C) 1.370 - 1.372
Acetic acid Max. 0.2 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Evaporation residue Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm