Nonadecansäure 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Nonadecylic acid
207190050 207190010
ACRO207190050EA 126 EUR
ACRO207190050 ACRO207190010
Nonadecansäure 98+%
Nonadecansäure
Formel: C₁₉H₃₈O₂
Molecular Weight: 298,51 g/mol
Siedepunkt: 297 °C (100 mmHg)
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Dichte: 0,8468 g/cm³ (70 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002754
CAS-Nummer: 646-30-0
EINECS: 211-472-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %