Pelargonsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Nonansäure
356240010 356241000 356240025 356245000
ACRO356240010EA 65.2 EUR
ACRO356240010 ACRO356241000 ACRO356240025 ACRO356245000
Pelargonsäure 97%
Pelargonsäure
Formel: C₉H₁₈O₂
Molecular Weight: 158,24 g/mol
Siedepunkt: 254 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 12,5 °C
Dichte: 0,9 g/cm³
Flammpunkt: 114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004433
CAS-Nummer: 112-05-0
EINECS: 203-931-2
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07198
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %