Pelargonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Nonansäure
B21568.AK B21568.AU
B21568.AKEA 28 EUR
B21568.AK B21568.AU
Pelargonsäure ≥97%
Pelargonsäure
Purity: 97% CAS No.: 112-05-0 Molecular Formula: CH3(CH2)7CO2H Formula Weight: 158.24 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.4315 Odour: Unpleasant pH: 3.5 Melting Point: 10-12° Boiling Point: 253-255° Beilstein Reference: 1752351 Merck Reference: 14,7070 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004433
Formel: C₉H₁₈O₂
Molecular Weight: 158.24 g/mol
Siedepunkt: 253…255 °C
Schmelzpunkt: 10…12 °C
Dichte: 0.905
Flammpunkt: 140 °C (284 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004433
CAS-Nummer: 112-05-0
EINECS: 203-931-2
UN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 12,07198