Stearinsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Octadecansäure
ACRO174490010EA 42.5 EUR
ACRO174490010 ACRO174490100 ACRO174490025
Stearinsäure 97%
Stearinsäure
Formel: C₁₈H₃₆O₂
Molecular Weight: 284,48 g/mol
Siedepunkt: 361 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 67…69 °C
Dichte: 0,84 g/cm³
Flammpunkt: 196 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002752
CAS-Nummer: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/06/724006.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Granular powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
GC ≥96.0 %