Stearinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Octadecansäure
A12244.22EA 239 EUR
A12244.22 A12244.14 A12244.06
Stearinsäure ≥98%
Stearinsäure
Purity: 98%
CAS No.: 57-11-4
Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2H
Formula Weight: 284.48
Flash Point: 196°(384°F)
Physical Form: Flakes or powder
Density: 0.941
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 69-72°
Boiling Point: 232°/15mm
Beilstein Reference: 608585
Merck Reference: 14,8804
MDL No.: MFCD00002752
A saturated fatty acid
Formel: C₁₈H₃₆O₂
Molecular Weight: 284,48 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 69…72 °C
Dichte: 0,941
Flammpunkt: 196 °C (384 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002752
CAS-Nummer: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 14,8804
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/06/724006.jpg