Stearinsäure, Millipore®

Lieferant: Merck Millipore Calbiochem

Synonyme: Octadecansäure

569398-25EA 155 EUR
569398-25 569398-100
Stearinsäure, Millipore®
Stearinsäure
Formel: C₁₈H₃₆O₂
Molecular Weight: 284,48 g/mol
Siedepunkt: 361 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 67 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 196 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002752
CAS-Nummer: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/06/724006.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR