Stearinsäure zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Octadecansäure
MQ200
8.00673.0500
8.00673.1000
8.00673.9050
8.00673.0500EA
27.5
EUR
8.00673.0500
8.00673.1000
8.00673.9050
Stearinsäure zS, Sigma-Aldrich®
Stearinsäure
Formel:
C₁₈H₃₆O₂ Molecular Weight: 284.48 g/mol Siedepunkt: 361 Schmelzpunkt: 67 Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 196 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002752 CAS-Nummer: 57-11-4 EINECS: 200-313-4 Merck Index: 13,08882 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass | 284.49 g/mol |
Storage | Store at +15°C to +25°C |
Grade | REAG |
Synonyms | Octadecanoic Acid |
Chemical Formula | CH3(CH2)16CO2H |