Stearinsäure, Pulver, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Octadecansäure
20666.460EA
437
EUR
20666.460
20666.290
Stearinsäure, Pulver, TECHNICAL
Stearinsäure
Formel:
C₁₈H₃₆O₂ Molecular Weight: 284,48 g/mol Siedepunkt: 361 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 67 °C Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 196 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002752 CAS-Nummer: 57-11-4 EINECS: 200-313-4 REACH: 01-2119543894-28 Merck Index: 13,08882 |
Spezifikation Testergebnisse
Stearic and palmitic acid | Min. 90 % |