Stearinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Octadecansäure
MQ100
73297-10KG-F
73297-1KG-F
SIAL73297-10KG-FEA
618
EUR
SIAL73297-10KG-F
SIAL73297-1KG-F
Stearinsäure, Sigma-Aldrich®
Stearinsäure
Formel:
C₁₈H₃₆O₂ Molecular Weight: 284.48 g/mol Siedepunkt: 361 Schmelzpunkt: 67 Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 196 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002752 CAS-Nummer: 57-11-4 EINECS: 200-313-4 Merck Index: 13,08882 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...