Stearinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Octadecansäure
MQ200
S4751-5G S4751-100G S4751-10G S4751-1G S4751-25G
SIALS4751-5GEA 41.4 EUR
SIALS4751-5G SIALS4751-100G SIALS4751-10G SIALS4751-1G SIALS4751-25G
Stearinsäure, Sigma-Aldrich®
Stearinsäure
Formel: C₁₈H₃₆O₂
Molecular Weight: 284.48 g/mol
Siedepunkt: 361
Schmelzpunkt: 67
Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 196 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002752
CAS-Nummer: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM