Caprylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Octansäure
A11149.0F
A11149.AC
A11149.AP
A11149.0FEA
89.9
EUR
A11149.0F
A11149.AC
A11149.AP
Caprylsäure ≥98%
Caprylsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 124-07-2
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 132°(269°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.910
Refractive Index: 1.4275
Appearance: Colourless
Odour: Rancid
pH: 4
Melting Point: 16-17°
Boiling Point: 236-238°
Beilstein Reference: 1747180
Merck Reference: 14,1765
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004429
Formel:
C₈H₁₆O₂ Molecular Weight: 144,21 g/mol Siedepunkt: 236…238 °C Schmelzpunkt: 16…17 °C Dichte: 0,910 Flammpunkt: 132 °C (269 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004429 CAS-Nummer: 124-07-2 EINECS: 204-677-5 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 14,1765 |