Valeriansäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
149570010 149570050 149570025 149571000
ACRO149570010EA 58.5 EUR
ACRO149570010 ACRO149570050 ACRO149570025 ACRO149571000
Valeriansäure 99%
Valeriansäure
Formel: C₅H₁₀O₂
Siedepunkt: 185 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 20…18 °C
Dichte: 0,94 g/cm³
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004413
CAS-Nummer: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10042
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %