Valeriansäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pentansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00821.0100
8.00821.0500
8.00821.1000
8.00821.0100EA
26.9
EUR
8.00821.0100
8.00821.0500
8.00821.1000
Valeriansäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Valeriansäure
Formel:
C₅H₁₀O₂ Molecular Weight: 102.13 g/mol Siedepunkt: 186 Schmelzpunkt: –32 °C Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 89 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004413 CAS-Nummer: 109-52-4 EINECS: 203-677-2 UN: 3265 ADR: 8 I Merck Index: 12,10042 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 40 g/l (20 °C) |
Melting Point | -32 °C |
Molar Mass | 102.13 g/mol |
Boiling Point | 186 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.3 hPa (20 °C) |
Flash Point | 86 °C |
Refractive Index | 1.4076 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.8 - 7.3 %(V) |
Density | 0.938 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.7 (40 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 360 °C |