Valeriansäure, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pentansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
75054-1ML
75054-5ML
75054-1MLEA
49.4
EUR
75054-1ML
75054-5ML
Valeriansäure, Supelco®
Valeriansäure
Formel:
C₅H₁₀O₂ Molecular Weight: 102,13 g/mol Siedepunkt: 186 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –32 °C Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004413 CAS-Nummer: 109-52-4 EINECS: 203-677-2 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 12,10042 |