Propionsäure 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methylessigsäure, Propansäure
220130010 220130025
ACRO220130010EA 80.8 EUR
ACRO220130010 ACRO220130025
Propionsäure 99+%, reinst
Propionsäure
Formel: C₃H₆O₂
Molecular Weight: 74,08 g/mol
Siedepunkt: 141 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 0,99 g/cm³
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002756
CAS-Nummer: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA