Propionsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methylessigsäure, Propansäure
L04210.22 L04210.0B L04210.0E
L04210.22EA 24.7 EUR
L04210.22 L04210.0B L04210.0E
Propionsäure ≥99%
Propionsäure
Purity: 99% CAS No.: 79-09-4 Molecular Formula: C3H6O2 Formula Weight: 74.08 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.3875 Odour: Unpleasant Melting Point: -21° Boiling Point: 140-141° Beilstein Reference: 506071 Merck Reference: 14,7825 UN No.: 3463 MDL No.: MFCD00002756
Formel: C₃H₆O₂
Siedepunkt: 140…141 °C
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 0,992
Flammpunkt: 51 °C (123 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002756
CAS-Nummer: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486971-24
Merck Index: 14,7825