Propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methylessigsäure, Propansäure
81910-1L 81910-250ML
SIAL81910-1LEA 86.6 EUR
SIAL81910-1L SIAL81910-250ML
Propionsäure, Sigma-Aldrich®
Propionsäure
Formel: C₃H₆O₂
Siedepunkt: 141 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002756
CAS-Nummer: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917